3-Cyano-4-methylaniline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5392-25GEA 148 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-1G APOSOR5392-5G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Kaava: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Kiehumispiste: 110 °C/22mmHg
Sulamispiste: 88…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017608
CAS-numero: 50670-64-9