3-Biphenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5411-5GEA 24.9 EUR
APOSOR5411-5G APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Sulamispiste: 206…211 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01318102
CAS-numero: 5122-95-2