N-Boc-D-alaninol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR54336-100GEA 112 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Kaava: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,2 g/mol
Sulamispiste: 56…61 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00235912
CAS-numero: 106391-86-0