2-Amino-6-bromoquinoline

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR54430-1GEA 271 EUR
APOSOR54430-1G
2-Amino-6-bromoquinoline
2-Amino-6-bromoquinoline
Kaava: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 791626-58-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR