N-Fmoc-glycine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR54569-500GEA 220 EUR
APOSOR54569-500G APOSOR54569-100G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Kaava: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037140
CAS-numero: 29022-11-5