Fmoc-L-phenylalanine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
APOSOR54571-1KGEA 470 EUR
APOSOR54571-1KG APOSOR54571-100G APOSOR54571-500G
Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fmoc-L-phenylalanine
Kaava: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037128
CAS-numero: 35661-40-6