Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR54581-1GEA 226 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Kaava: C₉H₁₀O₅
MW: 198,17 g/mol
Sulamispiste: 149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017195
CAS-numero: 24093-81-0