trans-1,4-Diaminosykloheksaani 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR5492-100GEA 139 EUR
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminosykloheksaani 97%
trans-1,4-Diaminosykloheksaani
Kaava: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C
Sulamispiste: 68…72 °C
Leimahduspiste: 71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075174
CAS-numero: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II