(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5495-100GEA 416 EUR
APOSOR5495-100G APOSOR5495-25G
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Kaava: C₃H₈N₂O₂·HCl
MW: 140,6 g/mol
Sulamispiste: 231…233 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065497
CAS-numero: 1482-97-9