Bis(2-methoxyethyl)amine 98%

Vaara

APOSOR55503-250MLEA 310 EUR
APOSOR55503-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amine 98%
Bis(2-methoxyethyl)amine
Kaava: C₆H₁₅NO₂
Kiehumispiste: 170…172 °C
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025906
CAS-numero: 111-95-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR