N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5714-1GEA 364 EUR
APOSOR5714-1G
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Sulamispiste: 88…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07363747
CAS-numero: 871329-59-8