6-Bromonicotinonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR5716-25GEA 73.2 EUR
APOSOR5716-25G APOSOR5716-5G APOSOR5716-100G
6-Bromonicotinonitrile 95%
6-Bromonicotinonitrile
Kaava: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Sulamispiste: 143…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234141
CAS-numero: 139585-70-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III