2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5729-5GEA 27.8 EUR
APOSOR5729-5G APOSOR5729-25G APOSOR5729-1G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Kaava: C₉H₁₁NO₃S
MW: 213,26 g/mol
Sulamispiste: 143,5…147.5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01464107
CAS-numero: 20628-27-7