2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Varoitus
APOSOR5767-5GEA 13.3 EUR
APOSOR5767-5G
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Kaava: C₁₃H₉ClN₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00792453
CAS-numero: 2011-66-7