2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR5779-5GEA 726 EUR
APOSOR5779-5G APOSOR5779-1G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BClNO₃
Sulamispiste: 148…152 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 850589-48-9