N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR5810-1GEA 172 EUR
APOSOR5810-1G APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Sulamispiste: 98…101 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07363832
CAS-numero: 850429-67-3