6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5828-25GEA 145 EUR
APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G APOSOR5828-100G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039720
CAS-numero: 13327-27-0