Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR5896-1GEA 14.8 EUR
APOSOR5896-25G APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Sulamispiste: 53…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00094021
CAS-numero: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1