4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59348-1GEA 109 EUR
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09878407
CAS-numero: 957063-04-6