5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59364-5GEA 482 EUR
APOSOR59364-5G APOSOR59364-1G
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(3-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01934492
CAS-numero: 255876-54-1