5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59462-1GEA 17.7 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Kaava: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Kiehumispiste: 330 °C
Sulamispiste: 150…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09033269
CAS-numero: 36070-80-1