Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR59468-25GEA 206 EUR
APOSOR59468-25G APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Kaava: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kiehumispiste: 160…165 °C/30mmHg
Sulamispiste: 37…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00511224
CAS-numero: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III