Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59475-50GEA 29.4 EUR
APOSOR59475-50G APOSOR59475-250G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Kaava: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064178
CAS-numero: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0