Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59480-25GEA 23.5 EUR
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Kiehumispiste: 76…77 °C/20mmHg
Tiheys: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010650
CAS-numero: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0