4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59839-25GEA 14.8 EUR
APOSOR59839-25G
4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
4-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Kaava: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Sulamispiste: 243 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151347
CAS-numero: 5348-51-6