2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR59880-25GEA 128 EUR
APOSOR59880-25G APOSOR59880-10G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₀H₁₆BN₃O₂
MW: 221,06 g/mol
Sulamispiste: 209…211 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06795685
CAS-numero: 402960-38-7