Ethyl-α-bromophenylacetate
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR59981-250GEA 1010 EUR
APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G APOSOR59981-10G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Kaava: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10
Kiehumispiste: 164 °C/30mmHg
Tiheys: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013536
CAS-numero: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III