6-Amino-2,4-xylenol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR60001-5GEA 212 EUR
APOSOR60001-5G APOSOR60001-1G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Kaava: C₈H₁₁NO
MW: 137,1790 g/mol
Sulamispiste: 130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007691
CAS-numero: 41458-65-5