4-Indoleboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR60010-10GEA 199 EUR
APOSOR60010-10G APOSOR60010-5G APOSOR60010-1G
4-Indoleboronic acid pinacol ester
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,11 g/mol
Sulamispiste: 168…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689896
CAS-numero: 388116-27-6