2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR60082-1GEA 17.7 EUR
APOSOR60082-1G APOSOR60082-5G APOSOR60082-250MG
2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
2-Methylisonicotinic acid
Kaava: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Sulamispiste: 295…300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00513435
CAS-numero: 4021-11-8