2-Formyl-3-picoline 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR60091-1GEA 20.6 EUR
APOSOR60091-1G APOSOR60091-5G
2-Formyl-3-picoline 96%
2-Formyl-3-picoline
Kaava: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kiehumispiste: 84 °C/12,8mmHg
Sulamispiste: 8 °C
Tiheys: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 73 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02181144
CAS-numero: 55589-47-4