Methyl-3-iodo-1H-indazole-6-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR60120-1GEA 45.5 EUR
APOSOR60120-1G
Methyl-3-iodo-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-6-carboxylate
Kaava: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302,0686 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07781616
CAS-numero: 885518-82-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR