1-Hydroksi-2-naftoehappo
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR60129-100GEA 36.6 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G
1-Hydroksi-2-naftoehappo
1-Hydroksi-2-naftoehappo
Kaava: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Sulamispiste: 195…200 °C (haj. lämpötila)
Leimahduspiste: 150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003960
CAS-numero: 86-48-6
EINECS: 201-674-0