5-Nitrobenzoxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR60169-5GEA 51.3 EUR
APOSOR60169-5G APOSOR60169-1G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Kaava: C₇H₄N₂O₃
MW: 164,1183 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01359855
CAS-numero: 70886-33-8