1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR61002-10GEA 493 EUR
APOSOR61002-10G APOSOR61002-1G APOSOR61002-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Sulamispiste: 107 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD05664574
CAS-numero: 847818-79-5