4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6103-25GEA 0 EUR
APOSOR6103-25G APOSOR6103-1G APOSOR6103-5G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₈BNO₂
MW: 136,94 g/mol
Sulamispiste: 102…106 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03788244
CAS-numero: 148546-82-1