6-Aminonicotinamide 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR6120-10GEA 277 EUR
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Kaava: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Sulamispiste: 245…248 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006327
CAS-numero: 329-89-5