2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6121-5GEA 29.4 EUR
APOSOR6121-5G APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Kaava: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C
Sulamispiste: 63…64 °C
Leimahduspiste: 121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006322
CAS-numero: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9