3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6143-250MGEA 13.3 EUR
APOSOR6143-250MG APOSOR6143-1G APOSOR6143-10G
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Kaava: C₁₀H₁₀ClN₃
Sulamispiste: 150…152 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084872
CAS-numero: 126417-82-1