5-Bromophthalide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR61443-5GEA 17.7 EUR
APOSOR61443-5G
5-Bromophthalide
5-Bromophthalide
Kaava: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03
Sulamispiste: 162…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01797360
CAS-numero: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5