2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6167-250MGEA 76.2 EUR
APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G APOSOR6167-1G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Kaava: C₇H₄Cl₂O₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07775189
CAS-numero: 16861-22-6