3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6195-1GEA 32.3 EUR
APOSOR6195-1G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Kaava: C₈H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03791117
CAS-numero: 876-03-9