Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6215-25GEA 80.5 EUR
APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G APOSOR6215-100G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Kaava: C₆H₄O₅
MW: 156,09 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016582
CAS-numero: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8