Cyclopropylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR6228-5GEA 19.1 EUR
APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G APOSOR6228-1G APOSOR6228-25G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Kaava: C₃H₇BO₂
MW: 85,90 g/mol
Sulamispiste: 90…95 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD04038750
CAS-numero: 411235-57-9