4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-5G APOSOR6263-250MG
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Kaava: C₉H₉ClO
MW: 210,71 g/mol
Kiehumispiste: 142…146 °C/1mmHg
Sulamispiste: 36 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00171621
CAS-numero: 21886-62-4