4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR6274-1GEA 77.6 EUR
APOSOR6274-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Kaava: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
Sulamispiste: 244…248 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00171753
CAS-numero: 39091-01-5