1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6307-1GEA 52.7 EUR
APOSOR6307-5G APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG APOSOR6307-10G
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
Sulamispiste: 326…330 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01823426
CAS-numero: 46006-36-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III