Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6355-100MGEA 14.8 EUR
APOSOR6355-100MG APOSOR6355-1G APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Sulamispiste: 244…247 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021498
CAS-numero: 139022-25-6