Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR6356-250MGEA 41 EUR
APOSOR6356-250MG APOSOR6356-1G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Kaava: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235229
CAS-numero: 160911-42-2