4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR6414-5GEA 17.7 EUR
APOSOR6414-5G APOSOR6414-25G APOSOR6414-100G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Kaava: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Kiehumispiste: 139…140 °C/36mmHg
Sulamispiste: –2 °C
Tiheys: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006083
CAS-numero: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN: 1760
ADR: 8,II